Merck
COMH0423780A
Combi-Blocks, Inc.
6-Ethyl-2-(5-methyl-2-furyl)quinoline-4-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’029.15
Lieferanten-SKU: QZ-1893-1G
CHF 336.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’029.15
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QZ-1893-1G
CHF 336.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-ethyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO3/c1-3-11-5-6-14-12(8-11)13(17(19)20)9-15(18-14)16-7-4-10(2)21-16/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
GITKINSZYZOHKR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1893
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1893
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)