Merck
COMH04237027
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Phenoxyethyl)cyclohexanecarboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(2-phenoxyethyl)cyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C15H21NO2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)16-11-12-18-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,16,17)
InChIKey
HMHKCGHCAYDCII-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9856
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9856
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)