Wichtige Dokumente
COMH042362EA
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-3-(piperidin-3-ylmethoxy)benzamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QY-6463-250MG
CHF 143.07
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QY-6463-250MG
CHF 143.07
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-(3-piperidinylmethoxy)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H22N2O2.ClH/c19-16(18-14-6-7-14)13-4-1-5-15(9-13)20-11-12-3-2-8-17-10-12;/h1,4-5,9,12,14,17H,2-3,6-8,10-11H2,(H,18,19);1H
InChIKey
CMLREFPUPJEVIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6463
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)