Merck
COMH04236191
Combi-Blocks, Inc.
Pentachlorophenyl n-[(benzyloxy)carbonyl]glycinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.52
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorophenyl {[(benzyloxy)carbonyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C16H10Cl5NO4/c17-10-11(18)13(20)15(14(21)12(10)19)26-9(23)6-22-16(24)25-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,22,24)
InChIKey
RZCFLGRUTAWUCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6117
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6117
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)