Wichtige Dokumente
COMH04236150
Combi-Blocks, Inc.
N-((1-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]piperidin-4-yl)carbonyl)-l-methionine
About This Item
Iupac Name
(2S)-2-[({1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}carbonyl)amino]-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H23FN2O5S2/c1-26-11-8-15(17(22)23)19-16(21)12-6-9-20(10-7-12)27(24,25)14-4-2-13(18)3-5-14/h2-5,12,15H,6-11H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChIKey
QSLHZEAZEOOXRS-HNNXBMFYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)