Merck
COMH04235ED1
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(allylamino)carbonothioyl]hydrazinecarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-[(allylamino)carbothioyl]hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-3-5-8-6(13)9-10-7(11)12-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,10,11)(H2,8,9,13)
InChIKey
VEIZAKNSGRBCOK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5410
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)