Merck
COMH0423575B
Combi-Blocks, Inc.
4-Allyl-5-(4-tert-butylphenyl)-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-allyl-5-(4-tert-butylphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C15H19N3S/c1-5-10-18-13(16-17-14(18)19)11-6-8-12(9-7-11)15(2,3)4/h5-9H,1,10H2,2-4H3,(H,17,19)
InChIKey
DWHZDECQMUUDJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3496
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3496
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)