Merck
COMH04235617
Combi-Blocks, Inc.
2-Deoxy-l-erythro-pentopyranose
Größe auswählen
1 G
CHF 76.61
5 G
CHF 115.38
25 G
CHF 295.37
100 G
CHF 959.93
Lieferanten-SKU: QY-3172-1G
CHF 76.61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 76.61
5 G
CHF 115.38
25 G
CHF 295.37
100 G
CHF 959.93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QY-3172-1G
CHF 76.61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-deoxy-L-erythro-pentopyranose
Inchi Code
1S/C5H10O4/c6-3-1-5(8)9-2-4(3)7/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5?/m1/s1
InChIKey
ZVQAVWAHRUNNPG-OVEKKEMJSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)