Merck
COMH04235604
Combi-Blocks, Inc.
6-Iodoquinazolin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-iodo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6IN3/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(10)12-4-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChIKey
YUEFBUYEPRXDBB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3153
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3153
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)