Merck
COMH04234B76
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-ethyl-2-methylpyridin-1-ium bromide
Inchi Code
1S/C8H12N.BrH/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
QTXZDFXPUPKBJC-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-8035
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-8035
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)