Merck
COMH0423479E
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Chlorobenzyl)cyclopentanamine hydrobromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)cyclopentanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C12H16ClN.BrH/c13-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-12;/h5-8,12,14H,1-4,9H2;1H
InChIKey
RIFNAYXSXOZYFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5622
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5622
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)