Merck
COMH04234384
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Hydrazinylpropyl)morpholine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(3-hydrazinopropyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O.2ClH/c8-9-2-1-3-10-4-6-11-7-5-10;;/h9H,1-8H2;2*1H
InChIKey
KFWMZJPNEZPPJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3026
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3026
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)