Wichtige Dokumente
COMH042340A7
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)quinolin-2-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
[6-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H7F4NO/c12-6-1-2-10-8(3-6)9(11(13,14)15)4-7(5-17)16-10/h1-4,17H,5H2
InChIKey
GTOXFQDLERZVOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1301
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)