Merck
COMH039FD3CC
Combi-Blocks, Inc.
2,2,2-Trifluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F4NO/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-14-8(15)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
InChIKey
NFBVACBHJWDSQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4411
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4411
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)