Merck
COMH039FD3C3
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1,5-dimethyl-6-oxopyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 959.93
1 G
CHF 1’721.40
Lieferanten-SKU: OT-4391-250MG
CHF 959.93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 959.93
1 G
CHF 1’721.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-4391-250MG
CHF 959.93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1,5-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(9(12)13-3)5-10(2)8(6)11/h4-5H,1-3H3
InChIKey
AVGFHYJNWMMPNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4391
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)