Merck
COM964466236
Combi-Blocks, Inc.
Tetrapropoxymethane
Größe auswählen
250 MG
CHF 233.06
1 G
CHF 489.20
5 G
CHF 1’513.73
Lieferanten-SKU: QV-8942-250MG
CHF 233.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 233.06
1 G
CHF 489.20
5 G
CHF 1’513.73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QV-8942-250MG
CHF 233.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tripropoxymethoxy)propane
Inchi Code
1S/C13H28O4/c1-5-9-14-13(15-10-6-2,16-11-7-3)17-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChIKey
LFMXSZSVDQJYDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)