Wichtige Dokumente
COM964465626
Combi-Blocks, Inc.
Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)amine
About This Item
Iupac Name
bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)amine
Inchi Code
1S/C14H31NO6/c1-16-7-9-20-13-11-18-5-3-15-4-6-19-12-14-21-10-8-17-2/h15H,3-14H2,1-2H3
InChIKey
NBTVYAUPXIBYLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-7201
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)