Merck
COM964462807
Combi-Blocks, Inc.
6,8-Dimethylquinoline
Größe auswählen
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
25 G
CHF 1’721.40
Lieferanten-SKU: LD-1940-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-1940-1G
CHF 226.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6,8-dimethylquinoline
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-8-6-9(2)11-10(7-8)4-3-5-12-11/h3-7H,1-2H3
InChIKey
RLZSSWLXBLSQKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)