Merck
COM945512107
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydroxy-3-nitrobenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-2-1-3-5(6(4)10)9(12)13/h1-3,10H,(H2,8,11)
InChIKey
FECMDSYYFNKSJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6232
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6232
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)