Merck
COM638468119
Combi-Blocks, Inc.
(R)-Methyl 1-benzylpyrrolidine-2-carboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 267.68
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
25 G
CHF 2’385.96
Lieferanten-SKU: QP-1587-1G
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 267.68
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
25 G
CHF 2’385.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QP-1587-1G
CHF 267.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R)-1-benzyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13(15)12-8-5-9-14(12)10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m1/s1
InChIKey
NGJACAHAGMHHQT-GFCCVEGCSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-1587
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-1587
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)