Merck
COM638467636
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.53
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12BrN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChIKey
GWEXSMZNVPJTCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)