Merck
COM638464178
Combi-Blocks, Inc.
8-Chloro-3-methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.74
MDL-Nummer:
Iupac Name
8-chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-10-14(17(20)21)12-8-5-9-13(18)16(12)19-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,20,21)
InChIKey
XPICDAJPAVHJOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-0113
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-0113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)