Merck
COM638461935
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C14H20O3/c1-5-16-14(15)9-17-13-8-11(4)6-7-12(13)10(2)3/h6-8,10H,5,9H2,1-4H3
InChIKey
HRNMZTVOCSNNOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1677
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1677
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)