Merck
COM638461803
Combi-Blocks, Inc.
3-Hydroxypropylboronic acid pinacol ester
Größe auswählen
100 MG
CHF 233.06
250 MG
CHF 406.13
1 G
CHF 1’098.38
5 G
CHF 3’382.80
Lieferanten-SKU: FM-1194-100MG
CHF 233.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 233.06
250 MG
CHF 406.13
1 G
CHF 1’098.38
5 G
CHF 3’382.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: FM-1194-100MG
CHF 233.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H19BO3/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h11H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
MAYZZFFCKGWZDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-1194
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FM-1194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)