Wichtige Dokumente
COM517297873
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OT-4237-1G
CHF 406.13
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OT-4237-1G
CHF 406.13
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChIKey
GHLBLUXGHUMCJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)