Merck
COM514239759
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl (2E)-3-(3-fluoropyridin-2-yl)prop-2-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (E)-3-(3-fluoropyridin-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H10FNO2/c1-2-14-10(13)6-5-9-8(11)4-3-7-12-9/h3-7H,2H2,1H3/b6-5+
InChIKey
KEUSREIRCXGIRL-AATRIKPKSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2242
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2242
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)