Merck
COM497518261
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid sodium salt
Größe auswählen
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 281.52
25 G
CHF 946.08
Lieferanten-SKU: QJ-9862-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 281.52
25 G
CHF 946.08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.54
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QJ-9862-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2.Na/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
LTDKNRAWRKPQGT-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)