Merck
COM497509960
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
Größe auswählen
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
Lieferanten-SKU: OT-4206-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-4206-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO2/c1-17(2,3)20-16(19)18-11-10-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)12-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
RFEWTYBARDMNDQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4206
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4206
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)