Wichtige Dokumente
COM490021483
Combi-Blocks, Inc.
(2-Hydroxybenzyl)triphenylphosphonium bromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QG-9753-1G
CHF 80.77
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QG-9753-1G
CHF 80.77
Iupac Name
(2-hydroxybenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Inchi Code
1S/C25H21OP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20H2;1H
InChIKey
FKKZGQXMWVGPMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-9753
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)