Wichtige Dokumente
COM466006936
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenylbenzhydrazide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QE-7192-250MG
CHF 115.38
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QE-7192-250MG
CHF 115.38
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-15-13(16)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChIKey
URSYVWKUCWNLMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)