Merck
COM466006798
Combi-Blocks, Inc.
1-Boc-4-[3-(methoxycarbonyl)phenyl]piperidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.4
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(methoxycarbonyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H25NO4/c1-18(2,3)23-17(21)19-10-8-13(9-11-19)14-6-5-7-15(12-14)16(20)22-4/h5-7,12-13H,8-11H2,1-4H3
InChIKey
YPSXKQOXINPENS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6846
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6846
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)