Merck
COM466006435
Combi-Blocks, Inc.
(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H,2,9H2
InChIKey
ZUKFVBVXPYZXBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6044
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)