Merck
COM456878840
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromo-4-chlorophenyl)morpholine
Größe auswählen
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 959.93
Lieferanten-SKU: OT-2396-250MG
CHF 170.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 959.93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-2396-250MG
CHF 170.76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-bromo-4-chlorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
HGZHAHONVGMGHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2396
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)