Wichtige Dokumente
COM448687505
Combi-Blocks, Inc.
5-Phenyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: YC-3030-1G
CHF 544.58
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: YC-3030-1G
CHF 544.58
Iupac Name
5-phenyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-13-15-11-8-10(6-7-12(11)16-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15)
InChIKey
OEPIONHEDWZNDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3030
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)