Merck
COM448685865
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(3-fluoropyridin-2-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-5-(3-fluoro-2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-9-5-7(4-8(6-9)12(16)17)11-10(14)2-1-3-15-11/h1-6H,(H,16,17)
InChIKey
XBHWTAHYZCUNLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)