Merck
COM448685578
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-4-(4-methylthiophenyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-4'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO2S/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)10-4-7-12(14(16)17)13(15)8-10/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChIKey
QHLAMQHFOKXKMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0731
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-0731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)