Merck
COM448685089
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-5-(thiophen-3-yl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methyl-5-(3-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-8-2-3-9(6-11(8)12)10-4-5-13-7-10/h2-7,12H,1H3
InChIKey
MDVHSMWBDGKXHV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1931
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)