Wichtige Dokumente
COM448685075
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Benzyloxyphenyl)phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: YA-1883-1G
CHF 143.07
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: YA-1883-1G
CHF 143.07
Iupac Name
4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C19H16O2/c20-18-8-4-7-17(13-18)16-9-11-19(12-10-16)21-14-15-5-2-1-3-6-15/h1-13,20H,14H2
InChIKey
CLNLNMWZWMOMNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1883
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)