Wichtige Dokumente
COM448685047
Combi-Blocks, Inc.
2-[3-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenyl]phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: YA-1789-1G
CHF 226.14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: YA-1789-1G
CHF 226.14
Iupac Name
2'-hydroxy-N,N-dimethyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c1-16(2)15(18)12-7-5-6-11(10-12)13-8-3-4-9-14(13)17/h3-10,17H,1-2H3
InChIKey
WCASFNPWKFUQAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1789
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)