Merck
COM448684369
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 7-bromo-1-ethyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 7-bromo-1-ethyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-3-14-6-13-9-5-7(11(15)16-2)4-8(12)10(9)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChIKey
BVADHESRDLHLAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9164
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9164
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)