Merck
COM448674333
Combi-Blocks, Inc.
1-Iodo-8h-perfluorooctane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.97
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoro-1-iodooctane
Inchi Code
1S/C8HF16I/c9-1(10)2(11,12)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)25/h1H
InChIKey
YGSSMEJGAVBONC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-4982
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-4982
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)