Wichtige Dokumente
COM448670183
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl-4-(2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SS-0270-100MG
CHF 239.99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SS-0270-100MG
CHF 239.99
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19ClFN3O2/c1-14(2,3)21-13(20)19-6-4-9(5-7-19)11-10(16)8-17-12(15)18-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
NPCNFHIQKNJCDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-0270
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)