Wichtige Dokumente
COM448669904
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-(hydroxyimino)cyclobutane-1-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-nitrosocyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(9)5-3-6(4-5)8-10/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
LSVKHAIYXODRAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5962
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5962
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)