Wichtige Dokumente
COM448669901
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentylsulfanyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(cyclopentylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2S/c13-12(14)9-5-7-11(8-6-9)15-10-3-1-2-4-10/h5-8,10H,1-4H2,(H,13,14)
InChIKey
LUPXZOGBGAFZNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5958
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)