Wichtige Dokumente
COM448669485
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Bromophenyl)(phenyl)methyl]acetamide
About This Item
Iupac Name
N-[(4-bromophenyl)(phenyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H14BrNO/c1-11(18)17-15(12-5-3-2-4-6-12)13-7-9-14(16)10-8-13/h2-10,15H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
QHNATQUGXSUBRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5325
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)