Wichtige Dokumente
COM448668915
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QY-1418-100MG
CHF 226.14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QY-1418-100MG
CHF 226.14
Iupac Name
8-fluoro-4-methyl-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-6-5-9(13)12-10-7(6)3-2-4-8(10)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
PIKVISKCXVJRDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1418
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)