Wichtige Dokumente
COM448668728
Combi-Blocks, Inc.
N-Butyl 4-chloropicolinamide
About This Item
Iupac Name
N-butyl-4-chloro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-3-5-13-10(14)9-7-8(11)4-6-12-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
LPMYIHKYXVKABD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1127
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)