Merck
COM448668636
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Größe auswählen
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
Lieferanten-SKU: QL-4225-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QL-4225-1G
CHF 143.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-11(13)8-9-5-4-6-10(7-9)14-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
SOEZMPWNUSHQPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4225
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4225
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)