Merck
COM448664892
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.51
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-bromophenyl)hydrazine hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH.H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;;/h1-4,9H,8H2;1H;1H2
InChIKey
JCRKWXLANBZBLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)