Merck
COM448662903
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 9h-perfluorononanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononanoate
Inchi Code
1S/C11H6F16O2/c1-2-29-4(28)6(16,17)8(20,21)10(24,25)11(26,27)9(22,23)7(18,19)5(14,15)3(12)13/h3H,2H2,1H3
InChIKey
HRSRZMSDVRJBEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9844
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9844
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)